Imprimer
Cytidine-5'-monophosphate hydrate 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5'-CMP hydrate, 5'-Cytidylic acid hydrate
226210010 226210050
ACRO226210010EA 115 EUR
ACRO226210010 ACRO226210050
Cytidine-5'-monophosphate hydrate 99%
Cytidine-5'-monophosphate hydrate
CAS No.:
Formule: C₉H₁₄N₃O₈P·xH₂O
Point de fusion: 222 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149426
Numéro CAS: 63-37-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤7 % (105°C, 5 hrs)
HPLC ≥98.5 %
UV spectrophotometry molar absorptivity 13000 +/- 2%, on dry basis
Ratio of Absorbances 2.03 to 2.17 (A280/A260)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm