Imprimer
N-Acetyl-D-galactosamine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Acetamido-2-deoxy-D-galactose, D-N-Acetylgalactosamine, 2-Acetamino-2-deoxy-alpha-D-galactopyranose, GalNAc, N-Acetylchondrosamine
225850010 225855000
ACRO225850010EA 227 EUR
ACRO225850010 ACRO225855000
N-Acetyl-D-galactosamine 97%
N-Acetyl-D-galactosamine
CAS No.: 14215-68-0
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formule: C₈H₁₅NO₆
Point de fusion: 158…162 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00065372
Numéro CAS: 14215-68-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7.0 % (K.F.)
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥96.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +80° to +90° (20°C, 589 nm) (c=1, water) (after 5 h, on dry substance)