Imprimer
D-(+)-Melezitose monohydrate 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
225640050 225640250
ACRO225640050EA 52.5 EUR
ACRO225640050 ACRO225640250
D-(+)-Melezitose monohydrate 99+%
D-(+)-Melezitose monohydrate
Appearance: White Crystalline powder
Formule: C₁₈H₃₄O₁₇
Point de fusion: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149448
Numéro CAS: 10030-67-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤4.5 % (110°C, 1 mmHg)
Solubility (5 % in water) Clear colorless
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +86° to +90° (20°C, 589 nm) (c=4, water)