Imprimer
Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt, M.W. ∼ 70.000
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
222270050 222271000 222275000
ACRO222270050EA 59.6 EUR
ACRO222270050 ACRO222271000 ACRO222275000
Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt, M.W. ∼ 70.000
Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt
Appearance: White to tan Powder
Formule: [-CH₂CH(C₆H₄)SO₃Na)-]n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084449
Numéro CAS: 25704-18-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Powder