Propylamine hydrochloride 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Propan-1-amine hydrochloride, 1-Aminopropane hydrochloride
Appearance: White to light beige Crystalline powder
Formule:
C₃H₉N Point de fusion: 160…164 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012911 Numéro CAS: 556-53-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 160 to 164 °C |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % (On dry substance) |