Imprimer
Sodium fluorure 99+% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Fluorure de sodium
201290250 201295000 201290025
ACRO201290250EA 29.7 EUR
ACRO201290250 ACRO201295000 ACRO201290025
Sodium fluorure 99+% pour analyses
Sodium fluorure
Formule: NaF
Poids moléculaire: 41.99 g/mol
Point d'ébullition: 1700
Point de fusion: 993
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003524
Numéro CAS: 7681-49-4
UN: 1690
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,08691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Loss on drying ≤0.2 % (150°C)
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Sodium fluosilicate ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Free acid (HF) ≤0.1 %
Free alkali (NaOH) ≤0.1 %