Imprimer
Sodium fluorure 97%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
191270010 191270250 191275000 191270050
ACRO191270010EA 103 EUR
ACRO191270010 ACRO191270250 ACRO191275000 ACRO191270050
Sodium fluorure 97%, très pur
Sodium fluorure
Formule: NaF
Point d'ébullition: 1700 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 993 °C
Densité: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003524
Numéro CAS: 7681-49-4
UN: 1690
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals
Titration ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤120 ppm
Sulfate (SO4) ≤5000 ppm
Sodium fluosilicate ≤1 % (Na2SiF6)
Iron (Fe) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm