Imprimer
Sets de test, photométrique, DCO, tests en cuve LCK
Marques : Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LCK114 LCK614 LCK914 LCK014 LCK314 LCK514 LCK1014 LCK1414
705-3033EA 140 EUR
705-3033 705-3037 705-3038 705-3032 705-3034 705-3036 705-3075 705-3073
Sets de test, photométrique, DCO, tests en cuve LCK
Kits de tests environnementaux
Réactifs prédosés pour une sécurité optimale. Simples d'utilisation et idéals pour l'évaluation photométrique, conditionnés dans un boîtier entièrement équipé. Respectueux de l'environnement, grâce à une réduction des produits chimiques.
  • Mesures précises et fiables
  • Sécurité maximale pour les utilisateurs, grâce au système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées
  • Dosage aisé des réactifs, sans risque d'erreur
  • Étiquette de code à barres, pour reconnaissance automatique dans le photomètre
  • Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur
Température de stockage: 15 à 25 °C (protection contre la lumière)
Certifications: ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Informations sur les accessoires: Les tests en cuve sont officialement reconnus pour un grand nombre d'autorités fixant des limites officielles; avec l'aide des solutions étalons Addista et des solutions pour tests interlaboratoires, ils procurent la fiabilité nécessaire.