Imprimer
Gants résistants au froid, uvex unilite thermo
Fournisseur: UVEX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6059310 6059311 6059307 6059308 6059309
112-4534EA 101 EUR
112-4534 112-4535 112-4531 112-4532 112-4533
Gants résistants au froid, uvex unilite thermo
Gants
Ces gants de protection pour l'hiver sont équipés d'une double-couche: la doublure intérieure est composée d'acrylique et d'un nouveau mélange de laine, la couche extérieure est en polyamide/élasthanne. Les gants possèdent un revêtement en polymère souple sur la paume et l'extrémité des doigts.
  • Le revêtement extrêmement robuste est souple, même à basse température
  • La construction double couche garantit l'efficacité de l'isolation
  • Excellente dextérité, grande flexibilité
  • Résistance mécanique
Parfaits pour la conduite de chariots élévateurs et pour une utilisation en entrepôts frigorifiques ou dans des environnements froids. À utiliser dans des environnements secs ou légèrement humides.
Certifications: EN 388:2016 (3131X), EN 511 (010)
Approuvés pour le contact alimentaire