Imprimer
Gants résistants au froid, uvex unilite thermo plus
Fournisseur: UVEX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6059208 6059209 6059210 6059211
112-4526EA 101 EUR
112-4526 112-4527 112-4528 112-4529
Gants résistants au froid, uvex unilite thermo plus
Gants
Ces gants de protection pour l'hiver sont équipés d'une double épaisseur: la doublure intérieure est composée d'acrylique et d'un nouveau mélange de laine, la couche extérieure est en polyamide/élasthanne. Les gants possèdent un revêtement en polymère souple sur la paume, les doigts et partiellement sur le dos de la main.
  • Le revêtement extrêmement robuste est souple, même à basse température
  • La construction double couche garantit l'efficacité de l'isolation
  • Excellente dextérité, grande flexibilité
  • Résistance mécanique
Parfaits pour la conduite deEn savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Modèle plus
Ambidextre/anatomique Anatomiques
Environmentally Preferable
Usage unique/Réutilisable Réutilisables
Finition Revêtement polymère sur la paume, les doigts et le dos de la main
Style de manchette Poignet tricoté
Norme EN EN 388 (3131X), EN 511 (010)