Ce système est un système d'osmose inverse de laboratoire, de conception modulaire, spécialement conçu pour une production fonctionnelle et économique d'eau ultra pure. Parfait pour des travaux de laboratoire de routine, comme le rinçage de la verrerie de laboratoire, l'approvisionnement des autoclaves, les bains-marie et
les incubateurs, la préparation et la dilution des tampons et des réactifs, et la biotechnologie générale.
- Grâce à sa conception compacte, le système peut être placé sur la paillasse de laboratoire ou monté sur un mur
- Le contrôle par microprocesseur assure un fonctionnement automatique avec un suivi continu de tous les paramètres essentiels
- Le retour automatique au mode de fonctionnement garantit la recirculation pendant les périodes d'inactivité
- L'horloge en temps réel enregistre les erreurs et les pannes du système
- Le stockage de données en continu rassemble quatre semaines d'informations affichées en texte clair
- Le système de fonctionnement est protégé par un code afin d'empêcher tout changement non autorisé des paramètres système
- Le niveau de remplissage du réservoir est indiqué en %
- L'état du mode de fonctionnement actuel est clairement défini sur les modes « Production », « Veille » ou « Nettoyage »
- Les paramètres système sont protégés par un code afin d'empêcher tout changement accidentel des points de consigne
Informations de commande: Storage reservoirs need to be ordered separately.