Acide sulfurique 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse USP Test Solution (TS) 34
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
- Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
- Réduit le temps et les coûts
- Indépendant, traçable et certifié
- Conforme à la norme USP 34
- Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Formule:
H₂SO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064589 Numéro CAS: 7664-93-9 EINECS: 0 UN: 3264 ADR: 8,III |