Sodium thiosulfate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse USP Test Solution (TS)
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
- Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
- Réduit le temps et les coûts
- Indépendant, traçable et certifié
- Conforme à la norme USP 34
- Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Formule:
Na₂S₂O₃ Point de fusion: 48 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003499 Numéro CAS: 7772-98-7 EINECS: 0 Indice Merck: 12,08844 |