Imprimer
Sodium hydroxyde 1 N en solution aqueuse USP Test Solution (TS)
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
85373.180EA 29.5 EUR
85373.180 85373.260
Sodium hydroxyde 1 N en solution aqueuse USP Test Solution (TS)
Sodium hydroxyde
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
  • Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
  • Réduit le temps et les coûts
  • Indépendant, traçable et certifié
  • Conforme à la norme USP 34
  • Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Formule: NaOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 0
UN: 1824
ADR: 8,II