Imprimer
Turbidimètres de paillasse, TL23
Fournisseur: Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LPV4449900210 LPV4449900120 LPV4449900310 LPV44499.00320
705-0982EA 6100 EUR
705-0982 705-0983 705-0984 705-1176
Turbidimètres de paillasse, TL23
Turbidimètres
Grâce à leur source de lumière à lampe tungstène ou LED, ces appareils sont plus fiables pour livrer des mesures précises et stables.
  • Improved and intuitive design with guided calibration and verification
  • USB port for data export and sample identification
  • Ratio technology that helps to overcome interference from colour and large particles
  • Coloured tactile LCD with commands
  • 90° detector
Conçus pour une utilisation simple, lors d'applications exigentes dans les industries agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique, chimique et pétrochimique.
Certifications: US EPA 180.1 ou ISO 7027
Informations de livraison: Inclus huile de silicone, chiffon de huilage, filtre d'assemblage US EPA, cuves d'échantillons (30 ml) à capuchon, set de normalisation de turbidité secondaire Gelex, set d'étalonnage StablCal®, source d'alimentation, câble d'alimentation et housse de antipoussière.