Imprimer
Mercure (II) chlorure en solution aqueuse USP Test Solution (TS)
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
85352.180EA 88 EUR
85352.180 85352.260
Mercure (II) chlorure en solution aqueuse USP Test Solution (TS)
Mercure (II) chlorure
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
  • Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
  • Réduit le temps et les coûts
  • Indépendant, traçable et certifié
  • Conforme à la norme USP 34
  • Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Formule: HgCl₂
Point de fusion: 273 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011041
Numéro CAS: 7487-94-7
EINECS: 0
UN: 2922
ADR: 8,III
Indice Merck: 13,05901