Imprimer
Étalons de densité mesurés à 25 °C
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
85209.180EA 107 EUR
85209.180 85210.180 85211.180 85200.180 85201.180 85202.180 85203.180 85207.180 85208.180 85212.180 85213.180 85214.180 85215.180 85216.180 85217.180 85218.180 85219.180 85220.180 85221.180 85223.180
Étalons de densité mesurés à 25 °C
Étalons Étalons de densité
Ces produits peuvent être utilisés comme étalons pour la mesure de la densité, par des techniques de pycnométrie ou des techniques basées sur la vibration et l'hydrométrie.
  • Haut degré de précision dans une gamme étendue (0,6878 - 3,1043 g/ml) à 25 °C
  • Aucun métal lourd toxique n'est utilisé dans les formulations
  • Peuvent être utilisés avec n'importe quelle marque ou type d'instrument de mesure de la densité
  • Présentés dans un flacon en verre ambré inviolable de grande qualité
Ces étalons sont préparés par gravimétrie (solutés et solvants) à l'aide de poids OIML traçables. La densité des étalons est établie en utilisant les pycnomètres de référence entièrement étalonnés.
Certifications: Conformité aux normes ASTM D1480-12 relatives au test de la densité ou de la densité relative. Un certificat d'étalonnage est délivré conformément aux exigences de la norme ISO/CEI 17025.