Étalons de densité mesurés à 20 °C
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Ces produits peuvent être utilisés comme étalons pour la mesure de la densité, par des techniques de pycnométrie ou des techniques basées sur la vibration et l'hydrométrie.
- Haut degré de précision dans une gamme étendue (0,6619 - 3,1096 g/ml) à 20 °C
- Aucun métal lourd toxique n'est utilisé dans les formulations
- Peuvent être utilisés avec n'importe quelle marque ou type d'instrument de mesure de la densité
- Présentés dans un flacon en verre ambré inviolable de grande qualité
Ces étalons sont préparés par gravimétrie (solutés et solvants) à l'aide de poids OIML traçables. La densité des étalons est établie en utilisant les pycnomètres de référence entièrement étalonnés.
Certifications: Conformité aux normes ASTM D1480-12 relatives au test de la densité ou de la densité relative. Un certificat d'étalonnage est délivré conformément aux exigences de la norme ISO/CEI 17025.