Imprimer
Étalons de densité mesurés à 15 °C
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
85140.180EA 107 EUR
85140.180 85141.180 85142.180 85143.180 85144.180 85148.180 85149.180 85150.180 85151.180 85152.180 85146.180 85147.180 85153.180 85155.180 85157.180 85158.180 85159.180 85160.180 85163.180 85165.180
Étalons de densité mesurés à 15 °C
Étalons Étalons de densité
Ces produits peuvent être utilisés comme étalons pour la mesure de la densité, par des techniques de pycnométrie ou des techniques basées sur la vibration et l'hydrométrie.
  • Haut degré de précision sur une gamme étendue (0,6960 - 3,1140 g/ml) à 15 °C
  • Aucun métal lourd toxique n'est utilisé dans les formulations
  • Peuvent être utilisés avec n'importe quelle marque ou type d'instrument de mesure de la densité
  • Présentés dans un flacon en verre ambré inviolable de grande qualité
Ces étalons sont préparés par gravimétrie (solutés et solvants) à l'aide de poids OIML traçables. La densité des étalons est établie en utilisant les pycnomètres de référence entièrement étalonnés.
Certifications: Conformité aux normes ASTM D1480-12 relatives au test de la densité ou de la densité relative. Un certificat d'étalonnage est délivré conformément aux exigences de la norme ISO/CEI 17025.