Imprimer
Glycérol solution de base USP Test Solution (TS)
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
85348.180EA 207 EUR
85348.180 85348.260
Glycérol solution de base USP Test Solution (TS)
Glycérol
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
  • Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
  • Réduit le temps et les coûts
  • Indépendant, traçable et certifié
  • Conforme à la norme USP 34
  • Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Point de fusion: 18,6 °C
Densité: 1,2102 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
EINECS: 0
UN: 1824
ADR: 8,II
Indice Merck: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM