Ammonium-fer (III) sulfate USP Test Solution (TS)
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Ferric ammonium sulphate, Ammonium ferric sulphate
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
- Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
- Réduit le temps et les coûts
- Indépendant, traçable et certifié
- Conforme à la norme USP 34
- Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Formule:
H₄FeNO₈S₂ |
Numéro MDL:
MFCD00012019 Numéro CAS: 10138-04-2 Indice Merck: 12,00549 |