Ammonium carbonate en solution aqueuse USP Test Solution (TS)
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Carbonate d'ammonium
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
- Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
- Réduit le temps et les coûts
- Indépendant, traçable et certifié
- Conforme à la norme USP 34
- Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Formule:
(NH₄)₂CO₃ Poids moléculaire: 96.09 g/mol Point de fusion: 58 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010890 Numéro CAS: 506-87-6 EINECS: 0 Indice Merck: 13,00508 |