Imprimer
Étalons d'indice de réfraction
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
85133.015EA 70.7 EUR
85133.015 85134.015 85135.015 85136.015 85137.015 85138.015 85114.015 85115.015 85116.015 85117.015 85118.015 85119.015 85120.015 85121.015 85122.015 85123.015 85124.015 85125.015 85126.015 85127.015 85128.015 85129.015 85130.015 85131.015 85132.015
Étalons d'indice de réfraction
Étalons Étalons d'indice de réfraction
L'indice de réfraction de chaque étalon est vérifié à l'aide d'un réfractomètre étalonné et à température contrôlée.
  • Préparation des étalons par gravimétrie sur la base poids/masse
  • Soluté (saccharose) et solvant (eau) pesés sur balance calibrée avec des poids traçables OIML
Certifications: Certificat de calibration conforme aux exigences de la norme ISO/IEC 17025.