Imprimer
Filtres sans seringue, Claristep®
Fournisseur: Sartorius
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
17C07FT-96 17C06FT-480 17C06FT-96 17C07FT-480
415-0000EA 297 EUR
415-0000 415-0003 415-0002 415-0001
Filtres sans seringue, Claristep®
Filtres Dispositifs de filtration sans seringue
Les unités de filtration Claristep® avec boîtier en PP et membranes en RC permettent de préparer des échantillons en éliminant les particules avant de procéder à l'analyse. Les filtres conviennent aux petits volumes d'échantillons de 60 à 600 µl.
  • Filtration efficace avec 9,7 mm de Ø
  • Optimisation pour les solvants et les solutions aqueuses
  • Compatibilité chimique maximale
  • Liaison non spécifique des analytes exceptionnellement faible
  • Volume de rétention <30 µl
La station Claristep® permet de traiter les filtres Claristep®. Il suffit de placer les flacons d'échantillons sur le plateau et de positionner les filtres Claristep® au-dessus. Une fois que l'échantillon a été rempli dans le réservoir à filtre Claristep®, le couvercle de la station est fermé à la main et le liquide est filtré.
Vous pouvez traiter jusqu'à 8 échantillons simultanément. Aucune seringue requise. Une source de vide ou un bloc d'alimentation électrique est inutile. Les liquides filtrés sont prélevés dans des flacons 12×32 mm en suivant la méthode d'analyse à effectuer