Imprimer
Étalons pour le point de fusion
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
85107.001EA 39.8 EUR
85107.001 85106.001 85108.001 85109.001 85110.001 85111.003 85112.003 85113.003 85101.001 85103.001 85104.001 85322.001 85105.001 88442.001 88444.001 88445.001 88446.001 88449.001
Étalons pour le point de fusion
Étalons Étalons de point de fusion
Ces étalons peuvent être utilisés avec tout appareil de mesure du point de fusion; ils se préparent avec des matières premières pures. Les points de fusion sont déterminés par calorimétrie différentielle à balayage (DSC) haute précision; le système utilisé est étalonné selon l'échelle internationale de température, EIT-90.
  • Prêts à l'emploi
  • Traçabilité
  • Incertitude de mesures jusqu'à ±0,3 °C
Les points de fusion de ces étalons vont du benzophénone (+47 à +49 °C) à l'anthraquinone (+283 à +286 °C).