Imprimer
Étalons pour la DCO
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
85050.260EA 149 EUR
85050.260 85051.260 85052.260 85053.260 85054.260 85055.260 85056.260 85057.260 85058.260 85059.260 85060.260 85061.260 85062.260 85063.260 85064.260 85065.260 85066.260
Étalons pour la DCO
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Ces étalons sont destinés à contrôler des mesures de la DCO; ils sont idéals pour vérifier qu'une analyse de la DCO a été effectuée correctement.
Obtenir un résultat satisfaisant lors d'un contrôle avec cet étalon renforcera la confiance en les résultats obtenus sur les échantillons pour ce paramètre environnmental majeur.