Imprimer
Bandelettes tests, acide peracétique Reflectoquant®, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.16975.0001 1.16976.0001 1.17956.0001
1.16975.0001EA 68.2 EUR
1.16975.0001 1.16976.0001 1.17956.0001
Bandelettes tests, acide peracétique Reflectoquant®, Supelco®
Kits de tests environnementaux
Bandelettes pour applications sur RQflex 10, RQflex®10 Plus et RQflex® 20.
  • Les résultats quantitatifs des bandelettes peuvent être imprimés
  • Calibration à code barres
  • Faible coût d'analyse
  • Test rapide avec une quantité minime de réactifs pour une élimination aisée
Applications: Disinfectant solutions - in cases in which hydrogen peroxide is present.