Imprimer
Crème lavante pour les mains, Solopol® classic
Fournisseur: Deb-STOKO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SOL250ML SOL2LT SOL4LTR
115-2367EA 46.5 EUR
115-2367 115-2368 115-2370
Crème lavante pour les mains, Solopol® classic
Soin de la peau Savons et soins nettoyants
Pâte de nettoyage classique sans solvant pour les mains avec agent gommant pour les risques de contamination élevés liés notamment aux huiles, graisses, noir de carbone, graphite, poussières métalliques et lubrifiants. Pour une utilisation dans les environnements industriels.
  • Agent gommant naturel Astopon® à base de poudre de coquille de noix raffinée qui élimine les contaminants délicatement et sans endommager la peau
  • Agent protecteur pour la peau Eucornol® pour minimiser les irritations cutanées
  • Sans solvant, sans colorant, avec parfum
Informations de commande: Flacon souple utilisable uniquement avec les distributeurs Stoko® Vario®.