Imprimer
Acétonitrile, anhydre (max. 0,001% H₂O) ≥99.95% pour synthèse ADN
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cyanure de méthyle, Méthyle cyanure, Cyanométhane
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
85501.290EA 158 EUR
85501.290 85501.400 85501.320 85501.500 85501.911 85501.914 VWRC85501.321
Acétonitrile, anhydre (max. 0,001% H₂O) ≥99.95% pour synthèse ADN
Acétonitrile
Formule: H₃CCN
Point d'ébullition: 81,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45,7 °C
Densité: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 5 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Indice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre Min. 99,95 %
Spectre IR Conforme
Acidité Max. 0,001 meq/g
Alcalinité Max. 0,0002 meq/g
Coloration Max. 10 APHA
Résidu à l'évaporation Max. 1 ppm
Eau Max. 10 ppm