Imprimer
Kits de tests colorimétriques visuels, oxygène, MQuant®, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.11107.0001 1.11152.0001
1.11107.0001EA 282 EUR
1.11107.0001 1.11152.0001
Kits de tests colorimétriques visuels, oxygène, MQuant®, Supelco®
Kits de tests environnementaux
Tests rapides colorimétriques visuels.
  • Résultats en 2 minutes
  • Manipulation aisée
  • Gamme de mesure en fonction de l'application
  • Systèmes portables, réactifs et accessoires nécessaires sont inclus dans le coffret
  • Différentes recharges disponibles
Méthodes titrimétriques et colorimétriques MQuant®:
Cette gamme comprend les tests colorimétriques et titrimétriques pour les concentrations moyennes. Avec un large éventail de paramètres de test disponibles, ces tests rapides sont la méthode de choix pour les aquariums, la pisciculture, l'écologie aquatique, la préservation de l'environnement et l'analyse des eaux de refroidissement et de chaudière.
Informations de livraison: Chaque kit de tests contient les réactifs nécessaires, les cuvettes de réaction, une échelle de couleur, ainsi qu'un mode d'emploi exhaustif.