Imprimer
Kits de tests colorimétriques visuels, ammonium, MQuant®, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.08024.0001 1.11117.0001 1.14400.0001 1.14657.0001 1.14423.0002 1.14428.0002 1.14750.0002
1.08024.0001EA 131 EUR
1.08024.0001 1.11117.0001 1.14400.0001 1.14657.0001 1.14423.0002 1.14428.0002 1.14750.0002
Kits de tests colorimétriques visuels, ammonium, MQuant®, Supelco®
Kits de tests environnementaux
Kits de tests pour une analyse rapide et semi-quantitative sur site, évitant les coûts du transport au laboratoire. Le mode d'emploi est illustré étape par étape, permettant l'utilisation des tests sans formation chimique spécifique.
  • Résultats en 3 - 15 minutes
  • Manipulation aisée
  • Gamme de mesure en fonction de l'application
  • Systèmes portables, réactifs et accessoires nécessaires sont inclus dans le coffret
  • Différentes recharges disponibles
MQuant® avec comparateur de disque de couleur
Utilisant le disque comparateur, ces kits de test sont idéaux pour l'analyse des eaux troubles et colorées. Le disque comparateur est un appareil de comparaison de couleurs pratique et robuste qui fournit des mesures fiables, même dans des environnements humides. Idéal pour les échantillons de concentration moyenne à élevée dans des applications allant des tests d'eau en bouteille aux eaux usées et autres tests d'eau industrielle.
Méthodes titrimétriques et colorimétriques MQuant®.
Cette gamme comprend les tests colorimétriques et titrimétriques pour les concentrations moyennes. Avec un large éventail de paramètres de test disponibles, ces tests rapides sont la méthode de choix pour les aquariums, la pisciculture, l'écologie aquatique, la préservation de l'environnement et l'analyse des eaux de refroidissement et de chaudière.
MQuant® avec comparateur de carte de couleur (MCC)
En utilisant des cuvettes à long trajet lumineux, les kits de test MQuant® (MCC) sont idéaux pour mesurer de faibles concentrations d'ions (certaines aussi faibles que 0,005 mg/L). Ces kits de test sont particulièrement adaptés pour analyser l'eau potable, l'eau de source, l'eau purifiée et minérale, ainsi que l'eau de refroidissement et de chaudière.
Le tableau ci-dessous indique quel système de mesure est utilisé pour quel test; voir dans la colonne 'Type'
MCD = disque de comparaison MQuant®
MCC = carte de comparaison MQuant®
MTC = titrage et colorimétrie MQuant®
Informations de livraison: Chaque kit de tests contient les réactifs nécessaires, les cuvettes de réaction, une échelle de couleur ou un disque rotatif, ainsi qu'un mode d'emploi exhaustif.
Cdt: RP= Recharge (Refill Pack)