Kits de tests colorimétriques visuels, phosphates, MQuant®, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Tests rapides colorimétriques visuels.
- Résultats en 1 minute
- Manipulation aisée
- Gamme de mesure en fonction de l'application
- Systèmes portables
- Différentes recharges disponibles
MQuant® avec carte de comparaison de couleurs
L'utilisation de cuves longues permet aux tests MQuant® d'être l'instrument de mesure idéal des faibles concentrations (jusqu'à 0,005 mg/l). Ces tests sont particulièrement adaptés à l'analyse de l'eau potable, des eaux de source, des eaux ultra-pures et minérales, à la préparation d'eau potable, ainsi que pour les eaux de refroidissement et les eaux de chaudière.
Informations de livraison: Chaque kit de tests contient les réactifs nécessaires, les cuvettes de réaction, une échelle de couleur, ainsi qu'un mode d'emploi exhaustif.