Exciting changes are coming soon—your Punchout account will be redirected and migrated to a new platform on June 16 to enhance your experience! If your company requires our new web certificate and IP address, these can be found here at the very bottom of the page under ‘B2B Avantorsciences.com and Wardsci.com punchout IP and certificates’.
MicroplaquesMicroplaques immunologiques et bandelettes
These Ni(2+) chelate-coated plates are ideal for analysing polyhistidine-tagged fusion proteins by ELISA-based methods. Proteins that contain a succession of several histidine residues at the amino or carboxyl terminus have a strong binding affinity for metal. Bacterial lysates containing polyhistidine-tagged fusion proteins can be added directly to the plates without the need for blocking. The clear, white or black plates can be used with colorimetric, chemiluminescent or fluorescent detection methods, respectively.
Ni2+ activated surface enables metal-chelate binding of His-tagged proteins
Detergents used to lyse cells don't inhibit binding to activated plates as they do with plain polystyrene
Better binding for sensitive assays compared to other commercially available nickel-activated plates
Detection limit: 1 ng of polyhistidine fusion protein
Binding capacity: approximately 9 pmol His-tagged protein (27 kDa) per well
Activation level: 200 µl
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.