Imprimer
VWR® Traceable®, Thermomètres pour réfrigérateur/congélateur avec enregistrement de données USB
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
620-2442EA 428 EUR
620-2442 620-2443
VWR® Traceable®, Thermomètres pour réfrigérateur/congélateur avec enregistrement de données USB
Thermomètres Thermomètres numériques
Thermomètres avec enregistrement de données avec intervalles de temps définis par l'utilisateur. Pour le contrôle de la température dans les réfrigérateurs, congélateurs, bains-marie, blocs de chauffage et incubateurs.
  • L'intervalle d'enregistrement des données défini par l'utilisateur est compris entre 1observation par minute et 1 observation par période de 24 heures
  • Le système de mémoire évolutif conserve les 1 000 000 observations de température les plus récentes
  • Le système Smart Alarm présente une alarme visuelle/sonore qui continue à fonctionner, même si l'unité revient dans des conditions hors alarme
  • Peut stocker jusqu'à 10 événements d'alarme uniques
  • Récupération des données sans problème: l'unité peut continuer à être utilisée pendant le téléchargement et l'analyse des données
  • Indicateurs d'état: batterie faible, mémoire complète, transfert de données via USB et alarme activée
  • Les données enregistrées (fichier CSV) doivent être transmises d'un thermomètre vers un PC ou un MAC à l'aide d'une clé USB (non fournie)
  • Étui en plastique ABS résistant aux produits chimiques et aux chocs
Certifications: Marquage CE. Répond aux exigences CDC actuelles en matière de stockage et de surveillance des vaccins. Certificat Traceable® conforme aux normes NIST.
Informations de livraison: Livrés avec des capteurs RTD platine, une ou plusieurs sondes 316 en acier inoxydable, un support, des bandes VELCRO®, des bandes magnétiques, un support mural, un certificat Traceable® et des piles.