Imprimer
Bottes de sécurité ESD, à lacets, Uvex 2, 6503
Fournisseur: UVEX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6503.2/35 6503.2/36 6503.2/37 6503.2/38 6503.2/39 6503.2/40 6503.2/41 6503.2/42 6503.2/43 6503.2/44 6503.2/45 6503.2/46 6503.2/47 6503.2/48 6503.2/49 6503.2/50 6503.2/51 6503.2/52 6503.3/35 6503.3/36 6503.3/37 6503.3/38 6503.3/39 6503.3/40 6503.3/41 6503.3/42 6503.3/43 6503.3/44 6503.3/45 6503.3/46 6503.3/47 6503.3/48 6503.3/49 6503.3/50 6503.3/51 6503.3/52 6503.4/50 6503.4/51 6503.4/52 6503.4/44 6503.4/45 6503.4/46 6503.4/47 6503.4/35 6503.4/36 6503.4/37 6503.4/38 6503.4/39 6503.4/40 6503.4/41 6503.4/42 6503.4/43 6503.4/48 6503.4/49 6503.1/45 6503.1/46 6503.1/47 6503.1/48 6503.1/49 6503.1/50 6503.1/51 6503.1/35 6503.1/36 6503.1/37 6503.1/38 6503.1/39 6503.1/40 6503.1/41 6503.1/42 6503.1/43 6503.1/44 6503.1/52
114-6763EA 160 EUR
114-6763 114-6764 114-6765 114-6766 114-6767 114-6768 114-6769 114-6770 114-6771 114-6772 114-6773 114-6774 114-6775 114-6776 114-6777 114-6778 114-6779 114-6780 UVEX6503.3/35 UVEX6503.3/36 UVEX6503.3/37 UVEX6503.3/38 UVEX6503.3/39 UVEX6503.3/40 UVEX6503.3/41 UVEX6503.3/42 UVEX6503.3/43 UVEX6503.3/44 UVEX6503.3/45 UVEX6503.3/46 UVEX6503.3/47 UVEX6503.3/48 UVEX6503.3/49 UVEX6503.3/50 UVEX6503.3/51 UVEX6503.3/52 UVEX6503.4/50 UVEX6503.4/51 UVEX6503.4/52 UVEX6503.4/44 UVEX6503.4/45 UVEX6503.4/46 UVEX6503.4/47 UVEX6503.4/35 UVEX6503.4/36 UVEX6503.4/37 UVEX6503.4/38 UVEX6503.4/39 UVEX6503.4/40 UVEX6503.4/41 UVEX6503.4/42 UVEX6503.4/43 UVEX6503.4/48 UVEX6503.4/49 UVEX6503.1/45 UVEX6503.1/46 UVEX6503.1/47 UVEX6503.1/48 UVEX6503.1/49 UVEX6503.1/50 UVEX6503.1/51 UVEX6503.1/35 UVEX6503.1/36 UVEX6503.1/37 UVEX6503.1/38 UVEX6503.1/39 UVEX6503.1/40 UVEX6503.1/41 UVEX6503.1/42 UVEX6503.1/43 UVEX6503.1/44 UVEX6503.1/52
Bottes de sécurité ESD, à lacets, Uvex 2, 6503
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité sans métal, légères, souples et robustes, respirantes, partie supérieure en cuir hydrophobe, avec languette et tige rembourrées et douces, semelle en PUR double densité dépourvue de laque / d'absorbeurs d'humidité comme les silicones ou les phtalates.
  • Technologie Climazone pour plus de confort
  • Doublure en mailles aérées respirante
  • Semelle intérieure amovible antistatique confortable avec système de contrôle de l'humidité ; semelles intérieures orthopédiques possibles
  • Fabrication pratiquement sans couture pour éliminer les points de pression
  • Semelle légère double couche avec une excellente absorption des chocs et une excellente résistance au glissement
  • Embout xenova® 100% sans métal, non magnétique (200 J)
  • Renfort en PU moulé par injection pour une protection supplémentaire
  • Semelle intercalaire non métallique et souple, résistante aux perforations
  • Conforme aux exigences anti-décharge électrostatique: résistance à la masse inférieure à 35 mégaohms
Pour applications industrielles moyennes, notamment dans l'industrie chimique, le transport, la logistique, l'énergie et l'ingénierie mécanique.
Couleur : noir/orange
Certifications: EN 61340 (ESD) ; DGUV112-191 ; EN ISO 20345:2011 ; S3, SRC