Imprimer
Tee-shirts sous-vêtements, Quantus®
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
QNTS151-5UWBU0XSIDEA 0 EUR
QNTS151-5UWBU0XSID 113-9182 113-9181 113-9184 113-9183 113-9185
Tee-shirts sous-vêtements, Quantus®
Tenue de travail
Le T-shirt sous-vêtement Quantus® est fabriqué à partir de microfibre de polyester respirant avec du carbone. Le tissu a été spécialement conçu pour une utilisation en tant que sous-vêtements en association avec une combinaison ou une blouse pour salles propres. Il peut être utilisé comme pré-filtre pour permettre au tissu à pores ouverts d'être utilisé dans une salle propre de classe supérieure.
  • T-shirt (demi-bras) avec col rond et manchettes bordées
  • Rabat supplémentaire en tissu pour code barre à l'intérieur
  • Revêtement souple et plus grand confort
  • Protection antistatique et antimicrobienne
  • Il est recommandé de porter des sous-vêtements à usage unique et des vêtements réutilisables
  • Puce RFID incluse
  • Instructions de lavage : 60 °C maximum
Poids du tissu : 97,5 g/m²
Informations de commande: Tailles non standard disponibles sur demande. Contactez votre agence Avantor locale pour plus d'informations.