Imprimer
Cagoules pour salle propre, Quantus® Protect Xtra
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
QNTS031-2PXWH00SIDEA 0 EUR
QNTS031-2PXWH00SID QNTS031-2PXWH00MID QNTS031-2PXWH00LID QNTS031-2PXWH0XLID QNTS031-2PXWH0XSID
Cagoules pour salle propre, Quantus® Protect Xtra
Tenue de travail
Ces capuches plates sont fabriquées à partir de tissu Protect Xtra, une évolution du tissu Protect composé de toile de polyester 100% avec fil conducteur (chaîne). Ce tissu a été spécialement conçu pour une utilisation dans des zones critiques (par ex. les salles d'opération, les environnements stériles). Grâce à leur finition en PTFE, les cagoules offrent une très bonne protection contre les éclaboussures des liquides et les autres contaminations. Le tissu possède une bonne résistance à la traction et offre une très bonne résistance à la pénétration microbienne.
  • Conception de tête à plat avec protection des épaules
  • Fermeture éclair à l'avant (plastique)
  • Ajustement optimal grâce à la fermeture par boutons-pression réglables à l'arrière
  • Voile de gaze confortable au niveau des oreilles
  • Boutons-pression permettant de fixer un masque facial à l'intérieur de la capuche
  • Deux boutons-pression de chaque côté pour le réglage de la hauteur
  • Puce RFID incluse
  • Autoclavables, à environ 134 °C/5 min.
Utilisation en environnements ISO de classes 5 à 8.
Poids : 98,3 g/m²
Informations de commande: Autres couleurs et tailles non standard disponibles sur demande. Contactez votre agence Avantor pour plus d'informations.