Kits de tests colorimétriques visuels, dureté totale, MQuant®, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Tests rapides colorimétriques visuels.
- Results in approximately 5 minutes
- Easy to use
- Application-oriented measuring ranges
- Portable
- A range of economical refill packs (RP) are available
Méthodes titrimétriques et colorimétriques MQuant®:
Cette gamme comprend les tests colorimétriques et titrimétriques pour les concentrations moyennes. Avec un large éventail de paramètres de test disponibles, ces tests rapides sont la méthode de choix pour les aquariums, la pisciculture, l'écologie aquatique, la préservation de l'environnement et l'analyse des eaux de refroidissement et de chaudière.
RP = Recharge (Refill Pack)
** 1 goutte
Informations de livraison: Chaque kit de tests contient les réactifs nécessaires, les cuvettes de réaction, une échelle de couleur, ainsi qu'un mode d'emploi exhaustif.