3-Méthylcyclopentadecanone ≥95%, liquide
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3-Methylcyclopentadecanone, Muscone
Insoluble in water. Soluble in ethanol (25 mg/ml) and acetone.
Formule:
C₁₆H₃₀O Poids moléculaire: 238.41 g/mol Point d'ébullition: 80 Point de fusion: -15 Densité: 0.9268 |
Numéro MDL:
MFCD00211114 Numéro CAS: 541-91-3 Indice Merck: 12,06392 |