Imprimer
fenoterol, en poudre
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0215803991 0215803980 0215803983
ICNA0215803991EA 197 EUR
ICNA0215803991 ICNA0215803980 ICNA0215803983
fenoterol, en poudre
fenoterol
Soluble in water (50 mg/ml).
Formule: C₁₇H₂₁NO₄
Numéro CAS: 13392-18-2