Fenoprofen calcium salt hydrate, poudre blanche
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Nalfon, Calcium-2-(m-Phenoxyphenyl)propionate hydrate, Fenopron, Nalgesic, dl-2-(3-Phenoxyphenyl)-propionic acid calcium salt hydrate, Fenoprofen calcium hydrate
Soluble in methanol (7,5 mg/ml ).
Soluble in methanol (7,5 mg/ml ).
Formule:
C₃₀H₂₆O₆Ca·xH₂O Poids moléculaire: 558.64 g/mol (anhy) |
Numéro MDL:
MFCD00242722 Numéro CAS: 53746-45-5 |
Résultats des tests de spécification
Moisture content | <10% |