Imprimer
Alphazurine A, powder C.I. 42080
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Fenazo bluexg, Patent Blue A, Carmine Blue AF, Alphazurine A, Erio Glaucine X, Acid Blue 7
0215473025 0215473080
ICNA0215473025EA 62.5 EUR
ICNA0215473025 ICNA0215473080
Alphazurine A, powder C.I. 42080
Alphazurine A
Soluble in water (1 mg/mL).
Formule: C₃₇H₃₅N₂NaO₆S₂
Poids moléculaire: 690.805 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044440
Numéro CAS: 3486-30-4