Imprimer
Oleanolic acid, en poudre
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0215398190 0215398180
ICNA0215398190EA 507 EUR
ICNA0215398190 ICNA0215398180
Oleanolic acid, en poudre
Oleanolic acid
Soluble in chloroform (40 mg/4 ml - clear, colourless solution); insoluble in water.
Oleanolic acid is a antitumor and hepatoprotective agent.
It has therapeutic potential for neurodegenerative diseases.
Formule: C₃₀H₄₈O₃
Numéro MDL: MFCD00064914
Numéro CAS: 508-02-1