cis-Zeatin, en poudre
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Soluble in glacial acetic acid (2 mg + 0,2 ml, clear faint yellow solution).
May contain up to 10% trans-isomer
Formule:
C₁₀H₁₃N₅O |
Numéro CAS:
32771-64-5 |