Imprimer
D-Gulonic acid-γ-lactone, en poudre
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0215121705 0215121710
ICNA0215121705EA 247 EUR
ICNA0215121705 ICNA0215121710
D-Gulonic acid-γ-lactone, en poudre
D-Gulonic acid-γ-lactone
Formule: C₆H₁₀O₆
Numéro MDL: MFCD00005391
Numéro CAS: 6322-07-2