Daunorubicin hydrochloride, en poudre
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Soluble in water, methanol, aqueous alcohols. Practically insoluble in chloroform, ether, benzene.
LD50 in mice 26 mg/kg in vitro.
Formule:
C₂₇H₂₉NO₁₁·HCl |
Numéro MDL:
MFCD04974507 Numéro CAS: 23541-50-6 |
Résultats des tests de spécification
Form | Powder |
Storage | Store at +4 °C, protect from light. |
Source | Streptomyces peucetius |