Imprimer
Chlorogenic acid, en poudre
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (1S,3R,4R,5R)-3-(((3-(3,4-dihydroxyphenyl)acryloyl)oxy)-1,4,5-trihydroxycyclohexanecarboxylic acid, 3-O-Caffeoylquinic acid, 3-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)quinic acid, (1S,3R,4R,5R)-3-[[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-1,4,5-trihydroxycyclohexanecarboxylic acid
02150618.1 0215061801 0215061805
ICNA02150618.1EA 36.8 EUR
ICNA02150618.1 ICNA0215061801 ICNA0215061805
Chlorogenic acid, en poudre
Chlorogenic acid
Soluble in water or ethanol (25 mg/ml - clear to hazy, yellow solution).
Formule: C₁₆H₁₈O₉
Poids moléculaire: 354.31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003862
Numéro CAS: 327-97-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form Off-white Powder
Storage Store at Room Temperature (15 - 30 °C).
Source Green coffee bean or coffee seeds