Imprimer
L-Aspartic acid magnesium salt, powder
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0215040691 0215040625
ICNA0215040691EA 476 EUR
ICNA0215040691 ICNA0215040625
L-Aspartic acid magnesium salt, powder
L-Aspartic acid magnesium salt
Freely soluble in water.
Formule: C₈H₁₂MgN₂O₈
Poids moléculaire: 288.495 g/mol
Numéro CAS: 18962-61-3