Imprimer
Amberlyst® 15 (H), billes
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0215033690 0215033680
ICNA0215033690EA 420 EUR
ICNA0215033690 ICNA0215033680
Amberlyst® 15 (H), billes
Amberlyst® 15 (H)
Soluble in water.
Formule: (C₁₀H₁₀·C₈H₈O₃S)x
Numéro MDL: MFCD00145841
Numéro CAS: 9037-24-5