Imprimer
Adenosine 5'-monophosphate sel disodique (AMP sel disodique) hydraté ≥99%, en poudre
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0215026425 0215026480 0215026405
ICNA0215026425EA 218 EUR
ICNA0215026425 ICNA0215026480 ICNA0215026405
Adenosine 5'-monophosphate sel disodique (AMP sel disodique) hydraté ≥99%, en poudre
Adenosine 5'-monophosphate sel disodique (AMP sel disodique) hydraté
Formule: C₁₀H₁₂N₅Na₂O₇P·H₂O
Numéro MDL: MFCD00065023
Numéro CAS: 4578-31-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Synonyms AMP; 5'-Adenylic acid; 5′-AMP-Na2
Form White Powder
Storage Store at −0 °C.
Optical Rotation [α]20/D −43± 2°, c = 1% in 0,5 M Na2HPO4 (dry matter) (Lit.)
pH 7 (Lit.)
Source Yeast